324681
Elastase, menschliches Neutrophil
Elastase, Human Neutrophil, CAS 9004-06-2, is a serine protease that degrades elastin, collagen, and proteoglycans
Synonym(e):
Elastase, menschliches Neutrophil
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
lyophilized solid
Spezifische Aktivität
≥20 units/mg protein
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Warnhinweis
Einheitendefinition
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Rekonstituierung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Junger, W.G., et al. 1992. Biol. Chem. Hoppe-Seyler 373, 691.
Selak, M.A. 1992. Thromb. Haemost.68, 570.
Baugh, R.J., and Travis, J. 1976. Biochemistry15, 836.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable