324740
Elastase-Substrat V, fluorogen
≥95% (HPLC), powder, lyophilized solid, elastase substrate, Calbiochem®
Synonym(e):
Elastase-Substrat V, fluorogen
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Elastase-Substrat V, fluorogen, Elastase Substrate V, Fluorogenic, CAS 72252-90-5, is a sensitive fluorogenic substrate for the quantitative determination of human leukocyte and porcine pancreatic elastase (Km = 140 µM).
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
≥95% (TLC)
Form
lyophilized solid
powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated
protect from light
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
ethanol: 1 mg/mL
DMF: 5 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Fluoreszenz
λex 360-380 nm
λem 430-460 nm
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
N1([C@@H](CCC1)C(=O)NC(=O)[C@@H](Nc2cc3c(cc2)C(=CC(=O)O3)C)C(C)C)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CCC(=O)OC)C)C
InChI
1S/C31H41N5O9/c1-16(2)27(34-20-9-10-21-17(3)14-26(39)45-23(21)15-20)30(42)35-29(41)22-8-7-13-36(22)31(43)19(5)33-28(40)18(4)32-24(37)11-12-25(38)44-6/h9-10,14-16,18-19,22,27,34H,7-8,11-13H2,1-6H3,(H,32,37)(H,33,40)(H,35,41,42)/t18-,19-,22-,27-/m0/s1
InChIKey
NHMQNKPYBPDCAY-NFHWZJRKSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Sensitives fluorogenes Substrat zum quantitativen Nachweis von menschlichen Leukozyten und Schweine-Pankreas-Elastase
Warnhinweis
Sequenz
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Castillo, M.J., et al. 1979. Anal. Biochem.99, 53.
Nakajima, K., et al. 1979. J. Biol. Chem.254, 4027.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable