251650
Damnacanthal
A cell-permeable, potent, reversible, and selective inhibitor of p56lck tyrosine kinase.
Synonym(e):
Damnacanthal
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
orange-yellow
Löslichkeit
DMSO: 5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C16H10O5/c1-21-16-11(7-17)12(18)6-10-13(16)15(20)9-5-3-2-4-8(9)14(10)19/h2-7,18H,1H3
InChIKey
IPDMWUNUULAXLU-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
p56lck-Autophosphorylierung
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Hiramatsu, T., et al. 1993. Cancer Lett.73, 161.
Koumaglo, K., et al. 1992. Planta Med.58, 533.
WGK
WGK 1