74553
Rubiadin
analytical standard
Synonym(e):
1,3-Dihydroxy-2-methyl-9,10-anthracendion, 1,3-Dihydroxy-2-methyl-anthrachinon
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
SMILES String
O=C1C2=C(C=C(O)C(C)=C2O)C(C3=CC=CC=C31)=O
InChI
1S/C15H10O4/c1-7-11(16)6-10-12(13(7)17)15(19)9-5-3-2-4-8(9)14(10)18/h2-6,16-17H,1H3
InChIKey
IRZTUXPRIUZXMP-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?