Merck
PHL89771
Purpurin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
1,2,4-Trihydroxy-anthrachinon, Hydroxylizarinsäure, Verantin
Größe auswählen
100 MG
CHF 261.00
CHF 261.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 261.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H8O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
256.21
Farbindexnummer:
58205
Beilstein:
1887127
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 261.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥85.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
mp (Schmelzpunkt)
253-256 °C (lit.)
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
SMILES String
Oc1cc(O)c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c1O
InChI
1S/C14H8O5/c15-8-5-9(16)14(19)11-10(8)12(17)6-3-1-2-4-7(6)13(11)18/h1-5,15-16,19H
InChIKey
BBNQQADTFFCFGB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)