Merck
673722
Sigma-Aldrich
3-Chlor-2-Hydroxybenzaldehyd
97%
Synonym(e):
3-Chlorsalicylaldehyd
Größe auswählen
1 G
CHF 112.00
CHF 112.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 112.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H5ClO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.57
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 112.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
52-56 °C
Funktionelle Gruppe
aldehyde
chloro
SMILES String
[H]C(=O)c1cccc(Cl)c1O
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-6-3-1-2-5(4-9)7(6)10/h1-4,10H
InChIKey
DOHOPUBZLWVZMZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Synthesis of selective aldosterone synthase inhibitors using Wittig reaction with heterocyclic aldehydes described in study by Hartmann et al.