Alle Fotos(1)
Key Documents
235400
Caspase-3-Substrat I, kolorimetrisch
Colorimetric substrate for caspase-3 (Km = 9.7 µM) and related cysteine proteases.
Synonym(e):
Caspase-3-Substrat I, kolorimetrisch, Ac-DEVD-pNA
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26H34N6O13
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
638.58
UNSPSC-Code:
12352200
Assay
≥95% (HPLC)
Form
lyophilized
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated
protect from light
Löslichkeit
DMSO: 60 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Kolorimetrisches Substrat für CPP32/Apopain/Yama (Km = 9,7 µ;M) und verwandte Cysteinproteasen. Die Sequenz basiert auf der P1-P4-Tetrapeptid-Spaltungsstelle von Poly(ADP-Ribose)-Polymerase (PARP) und umfasst Asp216. CPP32 ist die für die Spaltung von PARP verantwortliche Protease. Kann mit Pro-Caspase-3 in in-vitro-Assays zur Messung der Caspase-9-Aktivität verwendet werden, da Caspase-9 Pro-Caspase-3 aktiviert. Die Spaltung des Substrats kann bei 405 nm (ε; = 9160 cm-1M-1) überwacht werden.
Kolorimetrisches Substrat für Caspase-3 (Km = 9,7 µ;M) und verwandte Cysteinproteasen. Die Sequenz basiert auf der P1-P4-Tetrapeptid-Spaltungsstelle von Poly(ADP-Ribose)-Polymerase (PARP) und umfasst Asp216. Caspase-3 ist die für die Spaltung von PARP verantwortliche Protease. Ebenfalls Substrat für Caspase-6, Caspase-7, Caspase-8 und Caspase-10. Die Spaltung von pNA kann kolorimetrisch bei ~405 nm überwacht werden.
Biochem./physiol. Wirkung
Km = 9,7 µ;M als kolorimetrisches Substrat für Caspase-3
Primärziel
Caspase-3
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Sequenz
Ac-Asp-Glu-Val-Asp-pNA
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Cardone, M.H., et al. 1998. Science 282, 1318.
Thornberry, N.A., and Lazebnik, Y. 1998. Science 281, 1312.
Nicholson, D.W., et al. 1995. Nature376, 37.
Lazebnik, Y.A., et al. 1994. Nature371, 346.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Konrad A Szychowski et al.
Pesticide biochemistry and physiology, 168, 104638-104638 (2020-07-28)
Triclosan (TCS) is commonly used worldwide in a range of personal care and sanitizing products. A number of studies have revealed the presence of TCS in human tissues. It has recently been shown that TCS can interact with AhR in