Wichtige Dokumente
229101
Millipore
Cholsäure, Natriumsalz
Primary bile acid.
Synonym(e):
Cholsäure, Natriumsalz
Größe auswählen
50 G
Anfragen
250 G
Anfragen
Voraussichtliches Versanddatum25. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 G
Anfragen
250 G
Anfragen
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H39O5 · Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
430.55
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
NACRES:
NA.25
Voraussichtliches Versanddatum25. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Beschreibung
Merck USA index - 14, 2203
Qualitätsniveau
Assay
>96% (TLC)
Form
solid
Mol-Gew.
micellar wt 900
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Farbe
white
pKa 
5.2
CMC
9 - 15 mM
Löslichkeit
acetic acid: 1 mg/mL
ethanol: 1 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[Na+].[O-]C(=O)CC[C@H]([C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4([C@H](C[C@H]3O)C[C@@H](CC4)O)C)C[C@@H]2O)CC1)C)C
InChI
1S/C24H40O5.Na/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26;/h13-20,22,25-27H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29);/q;+1/p-1/t13-,14+,15-,16-,17+,18+,19-,20+,22+,23+,24-;/m1./s1
InChIKey
NRHMKIHPTBHXPF-TUJRSCDTSA-M
Allgemeine Beschreibung
Primäre Gallensäure.
Anwendung
  • EXPLOITING THE VERSATILITY OF CHOLESTEROL IN NANOPARTICLES FORMULATION: Diese Studie untersucht den Nutzen von Cholsäure-Natriumsalz bei der Formulierung von Nanopartikeln mit verbesserter Funktionalität für Systeme zur gezielten Arzneimittelverabreichung (Ruozi et al., 2016).
  • Comparative study on the enantiomer separation of 1,1′-binaphthyl-2,2′diyl hydrogenphosphate and 1,1′-bi-2-naphthol by liquid chromatography and capillary electrophoresis using single and combined chiral selector systems: Diese Studie untersucht die Rolle von Cholsäure-Natriumsalz bei der Verbesserung der Effizienz von chiralen Trennungstechniken, die für die Entwicklung pharmazeutischer Wirkstoffe wichtig sind (Sybilska et al., 2002).
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution im Kühlschrank aufbewahren (bei 4 °C). Stammlösungen sind bei 4 °C bis zu 6 Monate haltbar.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable