G7132
Glycocholsäure Natriumsalz Hydrat
≥95% (TLC)
Synonym(e):
N-(3α,7α,12α-Trihydroxy-24-oxocholan-24-yl)-glycin Natriumsalz, N-Cholyl-glycin Natriumsalz Hydrat, Natriumglycocholat
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
anionic
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (TLC)
Mol-Gew.
micellar avg mol wt 900(lit.)
Aggregatnummer
1.9
CMC
13 mM (20-25°C)(lit.)
mp (Schmelzpunkt)
210-215 °C (subl.) (lit.)
SMILES String
[Na+].[H]O[H].[H][C@@]12C[C@H](O)CC[C@]1(C)[C@@]3([H])C[C@H](O)[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]4([H])[C@]3([H])[C@H](O)C2)[C@H](C)CCC(=O)NCC([O-])=O
InChI
1S/C26H43NO6.Na.H2O/c1-14(4-7-22(31)27-13-23(32)33)17-5-6-18-24-19(12-21(30)26(17,18)3)25(2)9-8-16(28)10-15(25)11-20(24)29;;/h14-21,24,28-30H,4-13H2,1-3H3,(H,27,31)(H,32,33);;1H2/q;+1;/p-1/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20-,21+,24+,25+,26-;;/m1../s1
InChIKey
YWROUPFMHKARON-HJRQWJHVSA-M
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.