Dokumente
203118
Sigma-Aldrich
Biotin-NHS, wasserlöslich
Synonym(e):
Biotin-NHS, wasserlöslich
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H18N3O8S2 · Na
Molekulargewicht:
443.43
UNSPSC-Code:
41116133
NACRES:
NA.41
Form
solid
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated
Farbe
off-white
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL
distilled water: 4 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Reagiert mit primären Aminen, um Proteine unter milden Bedingungen zu biotinylieren. Da sie wasserlöslich ist, kann diese Verbindung zum Biotinylieren von Zelloberflächenproteinen und Proteinen, die empfindlich gegenüber organischen Lösungsmitteln sind, eingesetzt werden.
Wasserlösliche Form von Biotin-NHS. Wasserlöslichkeit ist besonders praktisch, da durch sie die Notwendigkeit zum Lösen des Reagens in einem organischen Lösungsmittel wie Dimethylformamid (DMF) und Dimethylsulfoxid (DMSO) vor dem Gebrauch entfällt.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
In wässriger Lösung instabil; unmittelbar vor dem Gebrauch rekonstituieren. Nach der Rekonstitution in DMSO aliquotieren und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 1 Monat haltbar.
Hinweis zur Analyse
Homogener Einzelpunkt mittels DC.
Sonstige Hinweise
Lisanti, M.P., et al. 1989. J. Cell Biol.109, 2145.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable