Wichtige Dokumente
1.93644
Supelco
Natriumacetat
Synonym(e):
Sodium acetate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C2H3NaO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
82.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
anhydrous
Produktlinie
EMPARTA®
SMILES String
[Na+].[O-]C(=O)C
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChIKey
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Rechtliche Hinweise
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1