Merck
W6365
Sigma-Aldrich
Natriumacetat-1-13C
API for Clinical Studies, 99 atom % 13C
Synonym(e):
Ethansäure-1-13C Natriumsalz
About This Item
Lineare Formel:
CH3 13CO2Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
83.03
Beilstein:
4335203
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Qualität
cGMP
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+1
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[Na+].C[13C]([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1/i2+1;
InChIKey
VMHLLURERBWHNL-CGOMOMTCSA-M
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)