Merck
1.93214
Supelco
Natriumphosphat, dreibasisch Dodecahydrat
for analysis EMPARTA® ACS
Synonym(e):
Trinatriumphosphat Dodecahydrat, tri-Natriumphosphat (tert.) Dodecahydrat
About This Item
Lineare Formel:
Na3PO4 · 12H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
380.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
Qualität:
ACS reagent
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
ACS reagent
Dichte
1.62 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
room temp
SMILES String
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Na.H3O4P.12H2O/c;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;;(H3,1,2,3,4);12*1H2/q3*+1;;;;;;;;;;;;;/p-3
InChIKey
ASTWEMOBIXQPPV-UHFFFAOYSA-K
Verwandte Kategorien
Verpackung
1.93214.0521: 500 g, Minimum order quantity: 1
1.93214.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 1
1.93214.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
Rechtliche Hinweise
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable