Merck
1.93024
Supelco
Iodwasserstoffsäure
for analysis EMPARTA® ACS
Synonym(e):
Hydriodic acid, Hydriotic acid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
HI
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
127.91
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
ACS reagent
bp
127 °C (lit.)
Lagertemp.
room temp
SMILES String
I
InChI
1S/HI/h1H
InChIKey
XMBWDFGMSWQBCA-UHFFFAOYSA-N
Verpackung
1.93024.0251: 250 mL, Minimum order quantity: 12
Rechtliche Hinweise
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
CorrosionEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash