Wichtige Dokumente
8.18705
Sigma-Aldrich
Chloramin-T-Trihydrat
for synthesis
Synonym(e):
Chloramin-T-Trihydrat, Toluol-4-sulfonchloramidnatrium, N-Chlor-4-toluolsulfonsäureamid Natriumsalz
Größe auswählen
5 G
CHF 27.80
250 G
CHF 42.90
1 KG
CHF 98.30
CHF 27.80
Voraussichtliches Versanddatum20. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 27.80
250 G
CHF 42.90
1 KG
CHF 98.30
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H7ClNNaO2S · 3H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
281.69
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352111
EG-Index-Nummer:
204-854-7
NACRES:
NA.22
CHF 27.80
Voraussichtliches Versanddatum20. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Form
solid
Wirksamkeit
935 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
8-10 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Löslichkeit
150 g/L
Schüttdichte
540‑680 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[S](=NCl)(=O)([O-])c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C7H8ClNO2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)12(10,11)9-8/h2-5H,1H3,(H,9,10,11)/p-1
InChIKey
VQWVWLDBJISZHX-UHFFFAOYSA-M
Hinweis zur Analyse
Gehalt (iodometrisch): ≥ 98,0 %
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
377.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
192 °C - closed cup