Fortfahren mit
A1895
Aurintri-Carboxylsäure
≥85% purity (titration), practical grade, powder
Synonym(e):
ATA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 130.00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 568.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H14O9
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
422.34
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
224-628-1
MDL number:
CHF 130.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Aurintri-Carboxylsäure, practical grade, ≥85% (titration), powder
grade
practical grade
Quality Segment
assay
≥85% (titration)
form
powder
technique(s)
titration: suitable
color
red to very dark red, and Red-Brown andBrown-Red
mp
300 °C (lit.)
solubility
1 M NH4OH: 10 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
OC(=O)c1cc(ccc1O)C(\c2ccc(O)c(c2)C(O)=O)=C3\C=CC(=O)C(=C3)C(O)=O
InChI
1S/C22H14O9/c23-16-4-1-10(7-13(16)20(26)27)19(11-2-5-17(24)14(8-11)21(28)29)12-3-6-18(25)15(9-12)22(30)31/h1-9,23-24H,(H,26,27)(H,28,29)(H,30,31)
InChI key
GIXWDMTZECRIJT-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Aurintricarboxylsäure wird verwendet, um seine anti-kryptosporidiale Aktivität gegenüber Cryptosporidium parvum zu zeigen.
  • Es dient als Testsubstanz zur Identifizierung von Inhibitoren gegen N7-MTasen (Guanin-N7-methyltransferase) von Coronaviren.
  • Es wird als Inhibitor von Ribonuklease verwendet.
Biochem/physiol Actions
Polymerisiert leicht in wässrigen Lösungen und bildet ein stabiles freies Radikal, das die Protein-Nukleinsäure-Interaktionen hemmt. Es wirkt stark hemmend auf Ribonuklease und Topoisomerase II, indem es die Bindung der Nukleinsäure an das Enzym verhindert. Es regt Prozesse der Tyrosin-Phosphorylierung an, unter anderem den Jak2/STAT5-Signalweg bei NB2-Lymphomzellen, ErbB4 bei Neuroblastomzellen und MAP-Kinasen, Shc-Proteine, Phosphatidylinositid-3-Kinase sowie Phospholipase Cγ bei PC12-Zellen. Hemmt die Apoptose. Es verhindert die Abwärtsregulierung von für Ca2+ nicht permeablen GluR2-Rezeptoren und hemmt Calpain, eine Ca2+ -aktivierte Protease, die während der Apoptose aktiviert wird.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A0885A36883189400
grade
practical grade
grade
-
grade
ACS reagent
grade
-
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
color
red to very dark red, and Red-Brown andBrown-Red
color
dark red
color
dark red
color
red
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
solubility
1 M NH4OH: 10 mg/mL
solubility
water: soluble 100 mg/mL, dark red
solubility
water: soluble 100 mg/mL
solubility
0.1 M NaOH: 35 mg/mL
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
form
solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aurintri-Carboxylsäure
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)