182705
AhR-Antagonist
The AhR Antagonist, also referenced under CAS 301326-22-7, controls the biological activity of AhR.
Synonym(e):
AhR-Antagonist, 2-Methyl-2H-pyrazol-3-carbonsäure-(2-methyl-4-o-tolyl-azophenyl)-amid, CH-223191
Größe auswählen
CHF 206.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 206.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
orange-brown
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[n]1(nccc1C(=O)Nc2c(cc(cc2)\N=N\c3c(cccc3)C)C)C
InChI
1S/C19H19N5O/c1-13-6-4-5-7-17(13)23-22-15-8-9-16(14(2)12-15)21-19(25)18-10-11-20-24(18)3/h4-12H,1-3H3,(H,21,25)/b23-22+
InChIKey
LKTNEXPODAWWFM-GHVJWSGMSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
AhR (Aryl-Hydrocarbon-Rezeptor)
Verpackung
Warnhinweis
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable