Merck
MABE1006
Sigma-Aldrich
Anti-N6-Methyladenosin-Antikörper (m6A), Klon 17-3-4-1
clone 17-3-4-1, from mouse
Synonym(e):
N6-methyladenosine, m6A
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
17-3-4-1, monoclonal
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
all
Methode(n)
RIP: suitable
dot blot: suitable
Isotyp
IgG1λ
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
N6-Methyladenosin (m6A) ist eine häufige Modifikation, die in mRNA, tRNA, snRNA sowie in langer nichtcodierender RNA in allen Arten vorkommt. Die RNA-Adenosin-Methylierung wird bei Säugetieren von einem Multikomponenten-Komplex katalysiert, der aus METTL3/MT-A70, METTL14 und WTAP besteht. METTL3 und METTL14 sind für die Methyltransferase-Aktivität des Komplexes verantwortlich, und WTAP vermittelt die Substratrekrutierung. Fettmasse und Adipositas-assoziierte (FTO) und ALKBH5 sind zwei identifizierte Demethylasen, die die oxidative Demthylierung von m6A katalysieren. Es wurden mehrere Funktionen der m6A-Modifikation vorgeschlagen, darunter der mRNA-Zerfall, die Regulierung des Spleißens, der RNA-Kernexport und die Reifung. (PMID 25171402). Best.-Nr. MABE1006, Anti-N6-Methyladenosin (m6A), Klon 17-3-4-1, ist ein monoklonales Mausmolekül, das spezifisch RNA-Moleküle mit m6A-Modifikation nachweist.
Immunogen
Epitop: N6-Methyladenosin
Hapten N6-Methyladenosin-5′-mono-Phosphat, konjugiert an BSA aller N6-Methyladenosin (m6A).
Anwendung
(RNA) Analyse mittels Immunpräzipitation: Mit einer repräsentativen Charge wurde N6-Methyladenosin in IME2-Transkripten immunpräzipiert (Bodi, Z., et al. (2010). Nucleic Acids Research. 38(16):5327-5335).
RNA Dot-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde N6-Methyladenosin in m6A nachgewiesen (Bodi, Z., et al. (2010). Nucleic Acids Research. 38(16):5327-5335).
Anti-N6-Methyladenosin-Antikörper (m6A), Klon 17-3-4-1, ist ein Antikörper gegen N6-Methyladenosin zur Verwendung in Dot Blot und RNA-Bindungsprotein-Immunpräzipitation.
Forschungskategorie
Epigenetik und Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Kernrezeptoren
Qualität
Beurteilt mittels RNA-Dotblot in Oligomeren, die N6-Methyladenosin enthalten.
RNA-Dotblot-Analyse: Mit 1,0–2,0 μg/ml dieses Antikörpers wurde N6-Methyladenosin in Oligomeren nachgewiesen, die N6-Methyladenosin enthielten.
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG1λ in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich u. a. zur unautorisierten kommerziellen Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kang Wei et al.
Bioengineered, 13(3), 5236-5250 (2022-02-15)
N6-methyladenosine (m6A) is one of the most significant modifications in human mRNAs. Emerging evidence indicates that m6A participates in the initiation and development of malignant tumors. Nevertheless, the biological roles and mechanism of m6A in osteosarcoma (OS) remain unclear. The
Rong-Zhang He et al.
Cancer cell international, 21(1), 616-616 (2021-11-24)
UCA1 is frequently upregulated in a variety of cancers, including CRC, and it can play an oncogenic role by various mechanisms. However, how UCA1 is regulated in cancer is largely unknown. In this study, we aimed to determine whether RNA
Nate J Fry et al.
Oncotarget, 9(58), 31231-31243 (2018-08-23)
The mRNA modification N6-methyladenosine (m6A) is involved in many post-transcriptional regulatory processes including mRNA stability and translational efficiency. However, it is also imperative to correlate these processes with phenotypic outputs during cancer progression. Here we report that m6A levels are
Kazuo Tsuchiya et al.
Cancer gene therapy, 29(10), 1355-1372 (2022-03-24)
The modification of N6-methyladenosine (m6A) in RNA and its eraser ALKBH5, an m6A demethylase, play an important role across various steps of human carcinogenesis. However, the involvement of ALKBH5 in non-small-cell lung cancer (NSCLC) development remains to be completely elucidated.
Junfei Han et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 9, 659228-659228 (2022-02-11)
Glioma is the most common type of malignant tumor of the nervous system and is characterized by high mortality and poor outcome. This study aims to investigate the mechanism underlying IGF2 mRNA-binding protein 2 (IGF2BP2) and long noncoding RNA DANCR