Wichtige Dokumente
176870
Sigma-Aldrich
Angiotensin, Humanplasma
Native angiotensinogen from human plasma that is cleaved by renin to generate angiotensin I. It is a part of the renin-angiotensin system that regulates blood pressure and fluid balance.
Synonym(e):
Angiotensin, Humanplasma, AGT, Hypertensinogen, Serpin A8
Größe auswählen
100 μG
CHF 217.00
CHF 217.00
Voraussichtliches Versanddatum14. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 217.00
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.77
CHF 217.00
Voraussichtliches Versanddatum14. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (SDS-PAGE)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Methode(n)
cell based assay: suitable
Löslichkeit
water: soluble
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... AGT(183)
Allgemeine Beschreibung
Forschungsbereich: ZELLULÄRE SIGNALTRANSDUKTION
Natives Angiotensinogen aus menschlichem Plasma ist ein α2-Globulin, das in einer Konzentration von etwa 7 mg/100 ml im Plasma vorhanden ist.
Angiotensinogen dient als Vorstufe für die Produktion von Angiotensin.[1] Beim Menschen besteht Angiotensinogen aus 485 Aminosäuren.[2] Es wird hauptsächlich von der Leber synthetisiert und kontinuierlich sezerniert.[3]
Anwendung
Angiotensinogen wird zum Nachweis und zur Analyse der Komplexe, die während einer Schwangerschaft zwischen Angiotensinogen und der Proform des eosinophilen Major Basic Protein (ProMBP) in Serum und Fruchtwasser gebildet werden, mittels ELISA verwendet.[4]
Biochem./physiol. Wirkung
Angiotensinogen wirkt als Vorläufermolekül im Signalweg des Renin-Angiotensin-Aldosteron-Systems (RAAS).[5] Es ist Teil des Renin-Angiotensin-Systems, das den Blutdruck und den Flüssigkeitshaushalt reguliert. Darüber hinaus wurde eine Überaktivierung des RAAS-Systems mit der Entwicklung verschiedener Krebsarten, Herz-Kreislauf- und Nierenerkrankungen in Verbindung gebracht.[1][3][5] Außerdem wurde nachgewiesen, dass Angiotensin II bei bestimmten Krebserkrankungen die Metastasierung fördert.[5]
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Physikalische Form
Aus 50 mmol/l Natriumphosphat, 150 mmol/l NaCl, pH-Wert 7,0, lyophilisiert.
Angaben zur Herstellung
Aus Plasma hergestellt, das in zertifizierten Tests für HBsAg und Antikörper gegen HIV und HCV als negativ befunden wurde.
Die chargenspezifische Konzentration vor der Lyophilisierung entnehmen Sie bitte dem Fläschchenetikett.
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Jeunemaitre, X., et al. 1992. Cell71, 169.
Tewksbury, D.A. 1983. Fed. Proc.42, 2724.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) ist verpflichtet, eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel L1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes einzuholen. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie über die entsprechende Einfuhrgenehmigung verfügen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Physiology, renin angiotensin system
Fountain JH, et al.
StatPearls [Internet] (2023)
Quantification and Characterization of Pregnancy-associated Complexes of Angiotensinogen and the Proform of Eosinophil Major Basic Protein in Serum and Amniotic Fluid
Christiansen M, et al.
Clinical Chemistry, 46(8), 1099?1105-1099?1105 (2000)
The renin-angiotensin-aldosterone system (RAAS) signaling pathways and cancer: foes versus allies
Hassani B, et al.
Cancer Cell International, 23(1), 254-254 (2023)
Hepatic disorders
Anika Niambi Al-Shura
Journal of Separation Science, 6, 115-122 (2021)
Structure and functions of angiotensinogen
Lu H, et al.
Hypertension Research, 39(7), 492-500 (2016)