Fortfahren mit
A2562
Angiotensinogen aus Humanplasma
≥80% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
Hypertensinogen, Renin substrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
0.1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 480.00
CHF 360.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.26
MDL number:
CHF 360.00
ListenpreisCHF 480.00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Angiotensinogen aus Humanplasma, ≥80% (SDS-PAGE), lyophilized powder
Quality Segment
assay
≥80% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
color
white
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... AGT(183)
Biochem/physiol Actions
Angiotensinogen (renin substrate), a component of the rennin-angiotensin system, is a precursor protein to a family of blood pressure and hormone release regulating peptides known as the angiotensins.
Packaging
Package size based on protein content.
Physical form
Lyophilized powder containing sodium phosphate buffer, pH 7.
Analysis Note
Protein determined by A1%/280
Disclaimer
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1037846100132469911734334001
form
lyophilized powder
form
powder
form
lyophilized solid
form
lyophilized
assay
≥80% (SDS-PAGE)
assay
90%
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
color
white
color
-
color
white to off-white
color
-
UniProt accession no.
P01019
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)