Merck
17-20000
Sigma-Aldrich
Magna ChIP® G Gewebe-Kit
obtain repeatable, reliable & site specific tissue biopsies.
About This Item
UNSPSC-Code:
41105331
NACRES:
NA.84
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Allgemeine Beschreibung
Chromatin-Immunpräzipitation (ChIP) ist ein wichtiges Verfahren, das es Forschenden ermöglicht, In-vivo-Wechselwirkungen von Proteinen mit genomischer DNA zu analysieren. Mit dieser Methode kann jedes Chromatin-assoziierte oder DNA bindende Protein analysiert werden, sofern ein guter Antikörper gegen das Protein vorhanden ist. Man kann verschiedene Proteine, die in einer bestimmten Region des Genoms lokalisiert sind, oder die genomweite Verteilung eines bestimmten Proteins messen. Eine weitere leistungsstarke Anwendung dieser Methode ist die Analyse von Veränderungen in Histonmodifikationen, die mit Prozessen wie Transkription, Mitose oder DNA-Reparatur korrelieren.
Historisch waren ChIP-Protokolle auf homogene Zellkulturpopulationen ausgelegt. Im Gegensatz dazu sind Gewebeproben komplexer und die Zellen heterogen, wofür die ChIP-Analyse weniger geeignet ist. Das Magna ChIP G Gewebe-Kit stellt die erforderlichen Tools zum Erhalt von wiederholbaren, verlässlichen und stellenspezifischen Gewebebiopsien bereit. Mikrosezierte, in ihrer Funktion ähnliche Zellpopulationen in einem heterogenen Gewebe können daher leicht, mit Präzision und Sicherheit analysiert werden.
Anwendung
Das Magna ChIP G Gewebe-Kit stellt die erforderlichen Tools zum Erhalt von wiederholbaren, verlässlichen und stellenspezifischen Gewebebiopsien bereit.
Verpackung
22 ChIP-Assays aus Gewebeproben.
Zwei Module mit allen notwendigen Reagenzien zur Durchführung von 22 einzelnen Chromatin-Immunpräzipitations-Reaktionen (ChIP) aus Gewebeproben.
Komponenten
  • Magnetische Protein-G-Beads
  • ChIP-Verdünnungspuffer
  • Waschpuffer mit geringem Salzgehalt
  • Waschpuffer mit hohem Salzgehalt
  • LiCl-Waschpuffer
  • TE-Puffer
  • Gewebelysepuffer
  • 10X Gewebestabilisierungslösung
  • ChIP-Elutionspuffer (ohne Proteinase K)
  • 10X Glycin
  • 10X PBS
  • 1-mm-Mikrodissektionsstanzbiopsie
  • Spinfilter
  • Sammelröhrchen
  • Bindungsreagens A
  • Waschreagens B
  • Elutionsreagens C
  • Proteaseinhibitor-Cocktail II
  • Proteinase K
Lagerung und Haltbarkeit
Komponenten nach Erhalt bei den auf den Etiketten angegebenen Temperaturen aufbewahren. Bei Lagerung und Verwendung nach Anweisung sind die Kit-Komponenten ab Versanddatum 6 Monate haltbar.
Rechtliche Hinweise
MAGNA CHIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
55.4 °F
Flammpunkt (°C)
13 °C