Merck
165350
Sigma-Aldrich
PARP-Inhibitor, 3-ABA
The PARP Inhibitor I, 3-ABA, also referenced under CAS 3544-24-9, controls the biological activity of PARP. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Synonym(e):
PARP-Inhibitor, 3-ABA
Größe auswählen
100 MG
CHF 45.70
CHF 45.70
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 45.70
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H8N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 45.70
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Beschreibung
RTECS - CU8992000
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (GC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
white
Löslichkeit
ethanol: 1 mg/mL
water: 1 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
10-30°C
SMILES String
Nc1cc(ccc1)C(=O)N
InChI
1S/C7H8N2O/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H2,9,10)
InChIKey
GSCPDZHWVNUUFI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Zellpermeables, antiproliferatives Mittel, das als Inhibitor von Poly(ADP-ribose)glycohydrolase (PARG) dient. Es weist eine minimale Wirkung auf die durch bakterielles Toxin vermittelte ADP-Ribosylierung auf. Ein Inhibitor der durch UV-Strahlung eingeleiteten Apoptose. Hemmt auch das Abtöten von K562-Zielzellen durch humane natürliche Effektor-Killerzellen stark.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
PARP
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Warnhinweis
Toxizität: Reizstoff (B)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C 3 Monate lang haltbar.
Sonstige Hinweise
Tiozzo, R., et al. 1996. Biochem. Biophys. Res. Commun. 225, 826.
Malorni, W., et al. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun. 207, 715.
Malorni, W., et al. 1994. Biochem. Biophys. Res. Commun. 199, 1250.
Monti, D., et al. 1994. Biochem. Biophys. Res. Commun.199, 525.
Kozak, K.R. und Ross, I.A. 1991. Biochem. Biophys. Res. Commun.179, 1225.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3