Merck
165304
Sigma-Aldrich
D(–)-2-Amino-5-phosphonopentansäure
≥97% (HPLC), solid, NMDA receptor antagonist, Calbiochem®
Synonym(e):
D(–)-2-Amino-5-phosphonopentansäure, D-AP5, NMDA-Antagonist II, APV, D-APV, 2-APV, D-2-Amino-5-phosphonovalerat
Größe auswählen
5 MG
CHF 158.00
CHF 158.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
CHF 158.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H12NO5P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
197.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
NACRES:
NA.77
CHF 158.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
D(–)-2-Amino-5-phosphonopentansäure, Active enantiomer of DL-2-amino-5-phosphonopentanoic acid (AP5) that is a commonly used as a competitive NMDA receptor antagonist.
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
dilute aqueous base: 1 mg/mL
water: 1 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[P](=O)([O-])([O-])CCC[C@@H]([N+H3])C(=O)[O-]
InChI
1S/C5H12NO5P/c6-4(5(7)8)2-1-3-12(9,10)11/h4H,1-3,6H2,(H,7,8)(H2,9,10,11)/p-2/t4-/m1/s1
InChIKey
VOROEQBFPPIACJ-SCSAIBSYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Aktives Enantiomer von DL-2-Amino-5-phosphonopentansäure (AP5), das verbreitet als konkurrierender NMDA-Rezeptorantagonist eingesetzt wird. Hemmt auch die durch Capsaicin eingeleitete Freisetzung der Substanz P aus der Wirbelsäule.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
NMDA-Rezeptorantagonist
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Warnhinweis
Toxizität: Reizstoff (B)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Malcangio, M., et al. 1998. Br. J. Pharmacol. 125, 1625.
Schulte, M.K., et al. 1994. Brain Res. 649, 203.
Davis, S., et al. 1992. J. Neurosci. 12, 21.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Jing Zhou et al.
eLife, 10 (2021-03-05)
Callosal projections from primary somatosensory cortex (S1) are key for processing somatosensory inputs and integrating sensory-motor information. How the callosal innervation pattern in S1 is formed during early postnatal development is not clear. We found that the normal termination pattern
Yu-Hong Zhang et al.
Cell stem cell, 28(8), 1483-1499 (2021-04-23)
The hypothalamus contains an astounding heterogeneity of neurons that regulate endocrine, autonomic, and behavioral functions. However, its molecular developmental trajectory and origin of neuronal diversity remain unclear. Here, we profile the transcriptome of 43,261 cells derived from Rax+ hypothalamic neuroepithelium
Hitomi Abe et al.
iScience, 25(3), 103927-103927 (2022-03-15)
Understanding the molecular mechanisms of gene regulation is pivotal for understanding how cells establish and modify their identities and functions. Multiple transcription factors (TFs) coordinate to alter gene expression in cells; however, a method to quantitatively analyze the activity of