Merck
N183
Sigma-Aldrich
NBQX Dinatriumsalz Hydrat
≥98% (HPLC), lyophilized powder, neuroprotective AMPA/kainate glutamate receptor antagonist
Synonym(e):
1,2,3,4-Tetrahydro-6-nitro-2,3-dioxo-benzo[f]chinoxalin-7-sulfonamid Dinatriumsalz Hydrat, FG 9202 Dinatriumsalz Hydrat
Größe auswählen
5 MG
CHF 458.00
25 MG
CHF 1’240.00
CHF 458.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
CHF 458.00
25 MG
CHF 1’240.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H6N4Na2O6S · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
380.24 (anhydrous basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
CHF 458.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
NBQX Dinatriumsalz Hydrat, ≥98% (HPLC)
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
lyophilized powder
Lagerbedingungen
desiccated
Farbe
, brown to dark red-brown
Löslichkeit
H2O: >10 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O.[Na+].[Na+].NS(=O)(=O)c1cccc2c1c(cc3nc([O-])c([O-])nc23)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H8N4O6S.2Na.H2O/c13-23(21,22)8-3-1-2-5-9(8)7(16(19)20)4-6-10(5)15-12(18)11(17)14-6;;;/h1-4H,(H,14,17)(H,15,18)(H2,13,21,22);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChIKey
LQSCHRKYVVVUFA-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
NBQX-Dinatriumsalzhydrat wurde wie folgt verwendet:
  • in kinetischen Studien des N-Methyl-D-aspartatrezeptors (NMDAR)[1]
  • als ein α-Amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoazolpropionsäure(AMPA)-Rezeptorantagonist für elektrophysiologische Studien an kultivierten Neuronen[2]
  • in der extrazellulären Lösung für Experimente zur Beziehung von Stromstärke/Stromspannung (I/V) und zum Rektifikationsindex des exzitatorischen postsynaptischen Potentials (EPSC), das durch NMDA-Rezeptoren vermittelt wird (EPSCNMDAR)[3]
Biochem./physiol. Wirkung
NBQX-Dinatriumsalzhydrat ist ein neuroprotektiver AMPA/Kainatglutamat-Rezeptorantagonist.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Diese Verbindung ist auf der Seite Glutamate Receptors (Ion Channel Family) im „Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction“ aufgeführt. Um andere Seiten dieses Handbuchs anzuzeigen, klicken Sie bitte hier.
Diese Verbindung ist ein für die neurowissenschaftliche Forschung empfohlenes Produkt. Klicken Sie hier, um weitere neurowissenschaftliche Produkte zu entdecken. Weitere Informationen über bioaktive kleine Moleküle für andere Forschungsbereiche finden Sie hier: sigma.com/discover-bsm.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Cross-modal reinstatement of thalamocortical plasticity accelerates ocular dominance plasticity in adult mice
Rodriguez G, et al.
Cell Reports, 24(13), 3433-3440 (2018)
Predicting the functional states of human iPSC-derived neurons with single-cell RNA-seq and electrophysiology
Bardy C, et al.
Molecular Psychiatry, 21(11), 1573-1573 (2016)
The C-terminal tails of endogenous GluA1 and GluA2 differentially contribute to hippocampal synaptic plasticity and learning
Zhou Z, et al.
Nature Neuroscience, 21(1), 50-50 (2018)
Sandra Jurado et al.
Neuron, 77(3), 542-558 (2013-02-12)
Membrane fusion during exocytosis is mediated by assemblies of SNARE (soluble NSF-attachment protein receptor) and SM (Sec1/Munc18-like) proteins. The SNARE/SM proteins involved in vesicle fusion during neurotransmitter release are well understood, whereas little is known about the protein machinery that
Amy M Pooler et al.
EMBO reports, 14(4), 389-394 (2013-02-16)
Propagation of tau pathology is linked with progressive neurodegeneration, but the mechanism underlying trans-synaptic spread of tau is unknown. We show that stimulation of neuronal activity, or AMPA receptor activation, induces tau release from healthy, mature cortical neurons. Notably, phosphorylation
Artikel
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience