16-218
Anti-Phospho-Histone H3 (Ser10) Antibody, clone 3H10, Cy5 conjugate
clone 3H11, Upstate®, from mouse
Synonym(e):
H3 histone, family 3A, H3S10P, Histone H3 (phospho S10), H3 histone, family 3A, H3 histone, family 3B, H3 histone, family 3B (H3.3B)
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
CY5 conjugate
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3H11, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer10)
Angaben zum Gen
human ... HIST1H3F(8968)
Allgemeine Beschreibung
The N-terminal tail of histone H3 protrudes from the globular nucleosome core and can undergo several different types of epigenetic modifications that influence cellular processes. These modifications include the covalent attachment of methyl or acetyl groups to lysine and arginine amino acids and the phosphorylation of serine or threonine.
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Histone
is labeled with Cy5.5 NHS ester (Cy5) and validated in IF, WB.
Qualität
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Acid extracts from colcemid treated HeLa cells (lane 2)
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable