Wichtige Dokumente
H0412
Anti-phospho-Histone H3 (pSer10) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonym(e):
PH3 Antibody - Anti-phospho-Histone H3 (pSer10) antibody produced in rabbit, Ph3 Antibody, Anti-H3S10p
Größe auswählen
CHF 503.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 503.00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 17 kDa
Speziesreaktivität
Caenorhabditis elegans, bovine, human, rat, chicken, Drosophila, frog, mouse
Methode(n)
indirect immunofluorescence: 1:500 using human epitheloid carcinoma HeLa cell line treated with nocodazole.
microarray: suitable
western blot: 1:2,000 using whole cell extract of human acute T cell leukemia Jurkat cell line treated with nocodazole.
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer10)
Angaben zum Gen
human ... H3F3A(3020) , H3F3B(3021) , HIST1H3A(8350) , HIST1H3B(8358) , HIST1H3C(8352) , HIST1H3D(8351) , HIST1H3E(8353) , HIST1H3F(8968) , HIST1H3G(8355) , HIST1H3H(8357) , HIST1H3I(8354) , HIST1H3J(8356) , HIST2H3A(333932) , HIST2H3C(126961) , HIST3H3(8290)
mouse ... H3f3a(15078) , H3f3b(15081) , Hist1h3a(360198) , Hist1h3b(319150) , Hist1h3c(319148) , Hist1h3d(319149) , Hist1h3e(319151) , Hist1h3f(260423) , Hist1h3g(97908) , Hist1h3h(319152) , Hist1h3i(319153) , Hist2h3b(319154) , Hist2h3c1(15077) , Hist2h3c2(97114)
rat ... H3f3b(117056)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)