Merck
1.52022
Supelco
Chromolith® HighResolution RP-18 endcapped (monolithic) HPLC Columns
L × I.D. 100 mm x 4.6 mm HPLC Column
Synonym(e):
Chromolith® HighResolution RP-18 endcapped
About This Item
UNSPSC-Code:
41115709
NACRES:
SB.52
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Chromolith® HighResolution RP-18-HPLC-Säule, endcapped, 100-4,6, L × I.D. 100 mm x 4.6 mm HPLC column
Materialien
PEEK column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
Chromolith®
Leistungsmerkmale
endcapped
endcapped
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
15% Carbon loading
18% Carbon loading
Parameter
200 bar pressure
200 bar pressure
45 °C max. temp.
50 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
mass spectrometry (MS): suitable (High)
Säule L × ID
10 cm × 4.6 mm
Oberflächenbereich
250 m2/g × 250 m2/g
Matrix
highly porous
monolithic silica
monolithic silica
Aktive Matrixgruppe
C18 bonding phase, octadecylsilane (ODS)
C18 bonding phase
Porengröße
1.15 μm macroporosity
1.5 μm macroporosity
15 nm mesoporosity
15 nm mesoporosity
pH Betriebsbereich
2-7.5
2-7.5
Anwendung(en)
PFAS testing
Trenntechnik
reversed phase
Lagertemp.
no temp limit
Allgemeine Beschreibung
Chromolith®-Säulen bestehen aus monolithischem Kieselgel mit einer charakteristischen bimodalen Porenstruktur.
Chromolith® HighResolution RP-18 Säulen, endcapped, besitzen Makroporen mit einem Durchmesser von 1,15 μm und bieten eine Säuleneffizienz von mehr als 140.000 Platten/Meter. Die Mesoporen haben eine Größe von 15 nm (150 Å), die Oberflächenmodifikation ist Octadecylsilan mit vollständigem Endcapping. Chromolith® HighResolution RP-18-Säulen, endcapped, fallen unter die USP-L1-Klassifikation. Die Säuleneffizienz ist vergleichbar mit einer vollständig porösen Partikelsäule mit 2,7 bis 3 μm Teilchengröße. Chromolith® HighResolution RP-18-Säulen, endcapped, sind perfekt für LC-MS-Anwendungen geeignet.
Die Säulenmaße von 100 mm Länge und 4,6 mm ID sind die beste Wahl für hochauflösende Trennungen komplexer Substanzmischungen in allen HPLC-Systemen.
Das revolutionäre, monolithische Kieselgel mit seiner einzigartigen Kombination aus Makroporen und Mesoporen ermöglicht:
—Schnelle Trennungen bei sehr geringem Säulenrückstau
—Hohe Matrixtoleranz, wodurch durch vereinfachte Arbeitsabläufe Zeit und Kosten eingespart werden können
—Kosteneinsparungen durch eine längere Nutzungsdauer der Säulen
—Verbindung von Säulen, Strömungsgradienten und Einsatz von mobilen Phasen mit höherer Viskosität
Die empfohlenen Vorsäulen sind:
Chromolith® HighResolution RP-18, endcapped, 5-4.6-Vorsäulen (3-teilig) [1.52025] mit dem Chromolith® Vorsäulenhalter 5 mm x 4,6 mm [1.52032]
Mit dem Chromolith® Säulenverbindungsstück kann die Trennungseffizienz von Chromolith® Säulen signifikant erhöht werden, wenn mehrere Säulen in Reihe gekoppelt werden (bis zu 100.000 Platten/pro Säule). [1.51467]
Erfahren Sie hier mehr:
Broschüre: Rasend schnell durch Ihre Trennungen mit jedem System. Chromolith® Monolithische Kieselgel-HPLC-Säulen
Alle Supelco HPLC-Säulen, einschließlich monolithische Chromolith®-Säulen, sind mit allen HPLC- und UHPLC-Instrumenten vollständig kompatibel.
Supelco HPLC-Produkte: Die beste Wahl für alle LC-Instrumente
Chromolith® HighResolution RP-18-Säulen, endcapped, sind auch in einer Säulengröße mit 2 mm ID erhältlich, um die Anforderungen von UHPLC und UHPLC-MS perfekt zu erfüllen.
Broschüre: UHPLC-ähnliche Leistung - schnell und robust bei niedrigem Druck - Chromolith® HighResolution RP-18-HPLC-Säulen, endcapped, 2 mm ID
Anwendung
  • A Novel and Sensitive LC-MS/MS Method for the Quantitation of Ceftiofur in Pharmaceutical Preparations and Milk Samples: Diese von Levent et al. durchgeführte Studie stellt eine hochempfindliche LC-MS/MS-Methode zur Quantifizierung von Ceftiofur in pharmazeutischen Präparaten und Milchproben vor. Die Methode verwendet Chromolith®-HighResolution-RP-18-Säulen mit Endcapping und zeigt deren Anwendung zur Verbesserung der Auflösung und Empfindlichkeit chromatographischer Analysen in komplexen Matrizen (Levent et al., 2021).
Hinweis zur Analyse
Aussehen: entspricht
Druck: 40 - 70 bar
Stabilitätstest: entspricht
Trennleistung (Anthracen)
Theoretische Bodenzahl (N/m) (Anthracen): ≥ 140000
Kapazitätsfaktor (Anthracen): 3,9 - 4,6
Tailing (USP): 0,90 - 1,30 %
Selektivität
α-Werte (Anthracen/Progesteron): 1,95 - 2,35
Rechtliche Hinweise
Chromolith is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
HPLC-UV determination of 5-HMF (5-(hydroxymethyl)furfural) in beer samples using monolithic silica Chromolith® HighResolution RP-18e HPLC column.
Monolithic silica HPLC columns enable high-throughput analysis at low back pressure without loss of separation efficiency or peak capacity.
Protokolle
Folic acid vs. folate differences and biological activities; implications in fortified foods and supplements for human health.
Verwandter Inhalt
Small molecules are ions and compounds of molecular weight typically less than 900 daltons. These compounds can be effectively separated and analyzed by HPLC, UHPLC and LC-MS using mainly silica particles or monolithic stationary phases with a broad range of column chemistries (modifications).
Niedermolekulare Verbindungen, sogannte Small Molecules, sind neutrale und ionische Verbindungen mit einem Molekulargewicht, das üblicherweise unterhalb von 900 Dalton liegt. Diese Verbindungen können durch HPLC, UHPLC und LC-MS vornehmlich unter Verwendung von Kieselgelpartikeln oder monolithischen stationären Phasen mit einem breiten Spektrum von „Säulenchemien“ (Modifikationen) effektiv getrennt und analysiert werden.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
FAS, auch „Forever Chemicals“ (oder ewige Chemikalien) genannt, verbleiben in der Umwelt und stellen ein Gesundheitsrisiko dar. Entdecken Sie unsere Tools für die Umweltüberwachung zur Quantifizierung von PFAS, die Forscher, Aufsichtsbehörden und Labore bei der Prüfung auf PFAS unterstützen.
Questions
  1. what is the particle size of Chromolith® HighResolution RP-18 endcapped column Ord No.: 1.52022.0001
    1 answer
    1. The Chromolith® columns do not contain silica particles but are made of monolithic silica, which is a bimodal, porous, silica rod with pore sizes of 2 microns and 13 nanometers. This combination dramatically reduces separation time while increasing efficiency.