Fortfahren mit
1.52002
Chromolith® RP-18 endcapped (monolithic) HPLC Columns
L × I.D. 50 mm x 3 mm HPLC Column
Synonym(e):
Chromolith® RP-18 endcapped
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 unit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’000.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
SB.52
Matrix active group:
C18 (RP18), C18 bonding phase
Pore size:
13 nm mesoporosity, 2 μm macroporosity
Matrix:
monolithic silica
CHF 1’000.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Chromolith® FastGradient RP-18-HPLC-Säule, endcapped, 50-3, L × I.D. 50 mm x 3 mm HPLC column
material
PEEK column
Quality Segment
agency
suitable for USP L1
product line
Chromolith®
feature
endcapped
packaging
1 ea of
extent of labeling
18% Carbon loading
parameter
200 bar pressure, 45 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (High)
column L × I.D.
5 cm × 3 mm
matrix
monolithic silica
matrix active group
C18 (RP18), C18 bonding phase
pore size
13 nm mesoporosity, 2 μm macroporosity
operating pH range
2-7.5
separation technique
reversed phase
storage temp.
no temp limit
General description
Chromolith®-Säulen bestehen aus monolithischem Kieselgel mit einer charakteristischen bimodalen Porenstruktur.
Chromolith® FastGradient RP-18, endcapped, 50-3-Säulen besitzen Makroporen mit einem Durchmesser von 2 μm und bieten eine Säuleneffizienz von mehr als 80.000 Platten/Meter. Die Mesoporen haben eine Größe von 13 nm (130 Å); die Oberflächenmodifikation ist Octadecylsilan mit vollständigem Endcapping. Chromolith® FastGradient RP-18-HPLC-Säule, endcapped, 50-3-Säulen fallen unter die USP-L1-Klassifikation. Die Säuleneffizienz ist vergleichbar mit einer vollständig porösen Partikelsäule mit 5 μm Teilchengröße. Chromolith® FastGradient RP-18, endcapped, 50-3-Säulen sind perfekt für LC-MS-Anwendungen geeignet.
Die Säulenmaße von 50 mm Länge und 3 mm ID sind die beste Wahl für schnelle Trennungen in allen HPLC- und UHPLC-Systemen.
Das revolutionäre, monolithische Kieselgel mit seiner einzigartigen Kombination aus Makroporen und Mesoporen ermöglicht:
  • Schnelle Trennungen bei sehr geringem Säulenrückstau
  • Hohe Matrixtoleranz, wodurch durch vereinfachte Arbeitsabläufe Zeit und Kosten eingespart werden können
  • Kosteneinsparungen durch eine längere Nutzungsdauer der Säulen
  • Verbindung von Säulen, Strömungsgradienten und Einsatz von mobilen Phasen mit höherer Viskosität
Die empfohlenen Vorsäulen sind:
Chromolith® RP-18, endcapped, 5-3-Vorsäulen (3-teilig) [1.52005] mit dem Chromolith® Vorsäulenhalter 5 mm x 3 mm [1.52004].
Halter und Vorsäulen sind auch als Vorsäulenset erhältlich [1.52008].
Mit dem Chromolith® Säulenverbindungsstück kann die Trennungseffizienz von Chromolith® Säulen signifikant erhöht werden, wenn mehrere Säulen in Reihe gekoppelt werden (bis zu 100.000 Platten/pro Säule). [1.51467].
Erfahren Sie hier mehr :
Broschüre: Rasend schnell durch Ihre Trennungen mit jedem System. Chromolith® Monolithische Kieselgel-HPLC-Säulen
Alle Supelco HPLC-Säulen, einschließlich monolithische Chromolith®-Säulen, sind mit allen HPLC- und UHPLC-Instrumenten vollständig kompatibel.
Supelco HPLC-Produkte: Die beste Wahl für alle LC-Instrumente
Application
  • Analytical Method Development, Validation and Forced Degradation Study of Dapagliflozin by RP-HPLC: Unter Verwendung der Kromasil®-C8-HPLC-Säule demonstrierte diese Studie die Robustheit der Säule in pharmazeutischen Anwendungen, insbesondere für die detaillierte Analyse von Dapagliflozin, einem Diabetes-Medikament. Die Forschungsarbeit unterstreicht die Effektivität der Säule bei der Durchführung komplexer Abbaustudien, die für die Prüfung der Arzneimittelstabilität unerlässlich sind (Chaudhari et al., 2023).
  • Bestimmung von Olmesartan in großen Mengen und pharmazeutischen Dosierungsformen: Diese Studie beschreibt die Verwendung der Kromasil®-C8-Säule für die Hochdurchsatz-Quantifizierung von Olmesartan und zeigt die Präzision und Wiederholbarkeit der Säule sowohl bei Analysen von großen Mengen und Dosierungsformen. Die Methode ist für die Qualitätskontrolle in der pharmazeutischen Herstellung von entscheidender Bedeutung (Agrawal et al., 2023).
  • Quantifizierung eines neuen Antimykotikums auf Basis von 1,3,4-Thiadiazol mittels HPLC-ESI/MS: Diese Studie hebt die hohe Auflösung und Empfindlichkeit der Kromasil®-C8-Säule hervor und konzentriert sich auf die Entwicklung und Validierung einer Methode zur Quantifizierung einer neuartigen antimykotischen Verbindung, die sowohl für die pharmazeutische Entwicklung als auch für die therapeutische Überwachung unerlässlich ist (Sipkina et al., 2022).
Analysis Note
Aussehen: entspricht
Druck: ≤ 15 bar
Trennleistung (Anthracen)
Theoretische Bodenzahl (N/m) (Anthracen): ≥ 80000
Kapazitätsfaktor (Anthracen): 3,6–4,6
Tailing (USP): 0,90–1,30 %
Selektivität
Trennfaktor (Anthracen/Progesteron): 2,30–2,60
Legal Information
Chromolith is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.520141.520011.52006
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
matrix active group
C18 bonding phase
matrix active group
C18 bonding phase
matrix active group
C18 bonding phase
matrix active group
C18 bonding phase
matrix
monolithic silica
matrix
monolithic silica
matrix
monolithic silica
matrix
monolithic silica
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (High), LC/MS: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, UHPLC-MS: suitable, UHPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (High)
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (High)
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, UHPLC-MS: suitable, UHPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (High)
pore size
13 nm mesoporosity, 2 μm macroporosity
pore size
1.5 μm macroporosity, 13 nm mesoporosity
pore size
13 nm mesoporosity, 2 μm macroporosity
pore size
1.5 μm macroporosity, 13 nm mesoporosity
agency
suitable for USP L1
agency
suitable for USP L1
agency
suitable for USP L1
agency
suitable for USP L1
Still not finding the right product?
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Monolithic silica HPLC columns enable high-throughput analysis at low back pressure without loss of separation efficiency or peak capacity.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
152002000104022536889030