Fortfahren mit
1.52001
Chromolith® RP-18 endcapped (monolithic) HPLC Columns
L × I.D. 100 mm x 3 mm HPLC Column
Synonym(e):
Chromolith® RP-18 endcapped
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 unit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’280.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
SB.52
Matrix active group:
C18 (RP18), C18 bonding phase
Pore size:
13 nm mesoporosity, 2 μm macroporosity
Matrix:
monolithic silica
CHF 1’280.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Chromolith® Performance RP-18 HPLC-Säule, endcapped, 100–3, L × I.D. 100 mm x 3 mm HPLC column
material
PEEK column
Quality Segment
agency
suitable for USP L1
product line
Chromolith®
feature
endcapped
packaging
1 ea of
extent of labeling
18% Carbon loading
parameter
200 bar pressure, 45 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (High)
column L × I.D.
10 cm × 3 mm
matrix
monolithic silica
matrix active group
C18 (RP18), C18 bonding phase
pore size
13 nm mesoporosity, 2 μm macroporosity
operating pH range
2-7.5
separation technique
reversed phase
storage temp.
no temp limit
General description
Chromolith®-Säulen bestehen aus monolithischem Kieselgel mit einer charakteristischen bimodalen Porenstruktur.
Chromolith® Performance RP-18, endcapped, 100-3-Säulen besitzen Makroporen mit einem Durchmesser von 2 μm und bieten eine Säuleneffizienz von mehr als 80.000 Platten/Meter. Die Mesoporen haben eine Größe von 13 nm (130 Å); die Oberflächenmodifikation ist Octadecylsilan mit vollständigem Endcapping. Chromolith® Performance RP-18, endcapped, 100-3-Säulen fallen unter die USP-L1-Klassifikation. Die Säuleneffizienz ist vergleichbar mit einer vollständig porösen Partikelsäule mit 5 μm Teilchengröße. Chromolith® Performance RP-18, endcapped, 100-3-Säulen sind für LC-MS-Anwendungen perfekt geeignet.
Die Säulenmaße von 100 mm Länge und 3 mm ID sind die beste Wahl für schnelle Trennungen komplexer Proben in allen HPLC- und UHPLC-Systemen.
Das revolutionäre, monolithische Kieselgel mit seiner einzigartigen Kombination aus Makroporen und Mesoporen ermöglicht:
– Schnelle Trennungen bei sehr geringem Säulenrückstau
– Hohe Matrixtoleranz, wodurch durch vereinfachte Arbeitsabläufe Zeit und Kosten eingespart werden können
– Kosteneinsparungen durch eine längere Nutzungsdauer der Säulen
– Verbindung von Säulen, Strömungsgradienten und Einsatz von mobilen Phasen mit höherer Viskosität
Die empfohlenen Vorsäulen sind:
Chromolith® RP-18, endcapped, 5-3-Vorsäulen (3-teilig) [1.52005] mit dem Chromolith® Vorsäulenhalter 5 mm x 3 mm [1.52004]
Halter und Vorsäulen sind auch als Vorsäulenset erhältlich [1.52008].
Mit dem Chromolith® Säulenverbindungsstück kann die Trennungseffizienz von Chromolith® Säulen signifikant erhöht werden, wenn mehrere Säulen in Reihe gekoppelt werden (bis zu 100.000 Platten/pro Säule). [1.51467]
Erfahren Sie hier mehr :
Broschüre: Rasend schnell durch Ihre Trennungen mit jedem System. Chromolith® Monolithische Kieselgel-HPLC-Säulen
Alle Supelco HPLC-Säulen, einschließlich monolithische Chromolith®-Säulen, sind mit allen HPLC- und UHPLC-Instrumenten vollständig kompatibel.
Supelco HPLC-Produkte: Die beste Wahl für alle LC-Instrumente
Application
  • Schnelle Bestimmung von 30 Polyphenolen in der Tongmai-Formulierung: In dieser Studie wurde die Chromolith®-RP-18-Säule mit Endcapping in einem Setup aus Flüssigchromatographie mit Massenspektrometrie-Kopplung verwendet, um 30 polyphenolische Verbindungen in einer Rezeptur der traditionellen chinesischen Medizin zu analysieren, was ihre Anwendung in der pharmazeutischen Analyse und Qualitätskontrolle komplexer pflanzlicher Formulierungen demonstriert (Wang et al., 2017).
  • Ultraschnelle Gradienten-LC-Methode für die Analyse von Omeprazol mit einer monolithischen Säule: Die Chromolith®-RP-18-Säule mit Endcapping wurde in einer ultraschnellen Gradienten-Flüssigchromatographie-Methode für die Analyse von Omeprazol in magensaftresistenten Pellets eingesetzt, was ihre Effizienz bei der pharmazeutischen Qualitätskontrolle und schnellen Methodenentwicklung unterstreicht (Borges et al., 2010).
Analysis Note
Aussehen: entspricht
Druck: ≤ 30 bar
Stabilitätstest: entspricht
Trennleistung (Anthracen)
Theoretische Bodenzahl (N/m) (Anthracen): ≥ 80000
Kapazitätsfaktor (Anthracen): 3,9 - 4,6
Tailing (USP): 0,86 - 1,30 %
Selektivität
α-Werte (Anthracen/Progesteron): 2,35 - 2,65
Legal Information
Chromolith is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.520061.021291.51450
matrix active group
C18 bonding phase
matrix active group
C18 bonding phase
matrix active group
C18 bonding phase
matrix active group
C18 bonding phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
matrix
monolithic silica
matrix
monolithic silica
matrix
monolithic silica
matrix
monolithic silica
pore size
13 nm mesoporosity, 2 μm macroporosity
pore size
1.5 μm macroporosity, 13 nm mesoporosity
pore size
13 nm mesoporosity, 2 μm macroporosity
pore size
13 nm mesoporosity, 2 μm macroporosity
product line
Chromolith®
product line
Chromolith®
product line
Chromolith®
product line
Chromolith®
agency
suitable for USP L1
agency
suitable for USP L1
agency
suitable for USP L1
agency
suitable for USP L1