Merck
1.13366
Sigma-Aldrich
Deuteriumoxid
deuteration degree min. 99.9% for NMR spectroscopy MagniSolv
Synonym(e):
Deuteriumoxid, Schweres Wasser
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
D2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
20.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142201
EG-Index-Nummer:
232-148-9
NACRES:
NA.22
bp:
101 °C/1013 hPa
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
NMR grade
Qualitätsniveau
Form
liquid
Methode(n)
NMR: suitable
pH-Wert
7 (20 °C in H2O)
bp
101 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
3.8 °C
Dichte
1.11 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O([2H])[2H]
InChI
1S/H2O/h1H2/i/hD2
InChIKey
XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein breites Spektrum an deuterierten MagniSolv Lösungsmitteln mit äußerst niedrigem Wasserrestgehalt, ausgezeichneter chemischer Reinheit und der höchsten Isotopenanreicherung auf dem Markt kann selbst den höchsten Ansprüchen von Forschern genügen. Je nach Anwendung und Sensitivität des NMR-Spektrometers umfasst unser Angebot Lösungsmittel mit einem Deuterierungsgrad zwischen 98 % und 99,96 %. Bei allen wasserlöslichen deuterierten Standardprodukten wird der Wassergehalt sowohl gemäß Karl Fischer als auch NMR spezifiziert.
Anwendung
Deuteriumoxid Deuterierungsgrad min. 99,9 % für die NMR-Spektroskopie MagniSolv. CAS-Nr.-Nr. 7789-20-0, pH 7 (H₂O, 20 °C).
Hinweis zur Analyse
Deuterierungsgrad: ≥ 99,90 %
Leistungstest (NMR-Spektrum): entspricht
Empfohlene Produkte
Besuchen Sie ChemisTwin®, unser brandneues Online-Portal zur Identitätsbestätigung und Quantifizierung von NMR-Spektren. Erfahren Sie mehr oder wenden Sie sich an uns, um eine kostenlose Probeversion zu erhalten.
Rechtliche Hinweise
MAGNISOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf