Merck
1.50470
Supelco
Purospher® STAR RP-18 endcapped (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 150 mm x 4.6 mm Hibar® RT HPLC Column
Synonym(e):
Purospher® STAR RP-18 mit Endcapping (3 µm)
About This Item
UNSPSC-Code:
41115709
NACRES:
SB.52
Säule L × ID:
15 cm × 4.6 mm
Oberflächenbereich:
330 m2/g
Partikelgröße:
3 μm
Aktive Matrixgruppe:
C18 bonding phase
Porengröße:
120 Å pore size
Matrix:
fully porous particle
Produktbezeichnung
Purospher® STAR RP-18 endcapped (3 µm) Hibar® RT 150-4,6, L × I.D. 150 mm x 4.6 mm Hibar® RT HPLC column
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
Purospher®
Leistungsmerkmale
endcapped
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
17% Carbon loading
Parameter
400 bar pressure
65 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
Säule L × ID
15 cm × 4.6 mm
Oberflächenbereich
330 m2/g
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
C18 bonding phase
Partikelgröße
3 μm
Porengröße
120 Å pore size
pH Betriebsbereich
1.5-10.5
Trenntechnik
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
Lagertemp.
no temp limit
Allgemeine Beschreibung
Die HPLC-Säulen Purospher® STAR RP-18 mit Endcapping, 3 µm, sind für einen universellen Einsatz ausgelegt und ermöglichen die Trennung von basischen, neutralen sowie metallchelatbildenden Verbindungen mit einfachen mobilen Phasen und hervorragender Peak-Symmetrie. Sie basieren auf ultrareinen vollporösen Kieselgelpartikeln (Typ B). Diese Säulen bieten eine herausragende Stabilität von pH 1,5 bis 10,5 über einen breiten Temperaturbereich und eignen sich für bis zu 100 % wässrige mobile Phasen. Darüber hinaus weisen sie beste universelle Retentionseigenschaften auf, wie durch den Tanaka-Test nachgewiesen. Dank dieser Eigenschaften bieten die HPLC-Säulen Purospher® STAR RP-18 mit Endcapping, 3 µm, ein Höchstmaß an Flexibilität, damit für jede Trennung, einschließlich Umkehrphasentrennung, die optimalen chromatografischen Bedingungen zur Anwendung kommen.Purospher® STAR RP-18 mit Endcapping, 3 µm, Hibar® RT 150-4.6 ist eine gebrauchsfertige Edelstahlsäule, die sich für den Anschluss an jedes HPLC-System eignet.Die Säulenabmessungen von 150 mm Länge x 4,6 mm Innendurchmesser sind die optimale Wahl für die hochauflösende HPLC-Trennung komplexer Proben.Die empfohlene Vorsäule ist Purospher® STAR RP-18 mit Endcapping (5 µm) LiChroCART 4-4, Artikelnummer 1.50250.0001. Für den direkten Anschluss an Hibar® RT-Säulen kann der Vorsäulenhalter für 4-4 LiChroCART-Kartuschen, Artikelnummer 1.51487.0001, verwendet werden.Bei dem Artikel 1.50470.1003 handelt es sich um ein Validierungskit mit 3 Hibar® RT 250-4.6 HPLC-Säulen der Reihe Purospher® STAR RP-18 mit Endcapping, 3 µm, aus 3 verschiedenen Basismaterialchargen.Erfahren Sie mehr über Purospher® STAR HPLC- und UHPLC-Säulen.Informieren Sie sich näher über das Supelco HPLC-Säulen-Portfolio und die Methodenentwicklung:Broschüre: Leitfaden für die HPLC- und UHPLC-SäulenauswahlBroschüre: Praktischer Leitfaden für die HPLC - Methodenentwicklung
Anwendung
Vorgesehen zur Verwendung bei der Trennung von Aflatoxinen, Aldehyden, Alkaloiden, Antibiotika, Katecholaminen, Explosivstoffen, Oligonukleotiden, Estern, fettlöslichen Vitaminen, Lipiden, Fettsäuren, Flavonoiden, Ketonen, Nitrosaminen, Nukleosiden, PAKs, PCBs, Peptiden, Pestiziden, Phenolen, Phthalaten, Konservierungsstoffen, Steroiden, metabolisierten Steroiden, Sulfonamiden, Süßungsmitteln und wasserlöslichen Vitaminen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Ultrareines Kieselgel (99,999 %) für hervorragende Peak-Symmetrie
  • Starke Trennwirkung
  • Reproduzierbare Ergebnisse von Durchlauf zu Durchlauf und Charge zu Charge
  • Beste Gesamtleistung gemäß Tanaka
  • Ausgezeichnete pH-Stabilität von pH 1,5 bis 10,5
  • Kein Phasenkollaps bei der Verwendung von stark wässrigen mobilen Phasen
  • Gute Eignung für LC-MS-Anwendungen
Hinweis zur Analyse
Druck: ≤ 180 bar
Theoretische Bodenzahl (N/m) (Anthracen): ≥ 120000
Symmetrie (Anthracen): 0,8–1,4
Kapazitätsfaktor (Anthracen): 4,0–6,0
Rechtliche Hinweise
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Purospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Discover the Tanaka Test, a key protocol for evaluating the performance and selectivity of stationary phases in Reversed Phase HPLC separations.