1.50253
Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 125 mm x 3 mm LiChroCART® HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Synonym(e):
Purospher® STAR RP-18 mit Endcapping (5 µm)
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Purospher® STAR RP-18, endcapped (5 µm) LiChroCART® 125-3, L × I.D. 125 mm x 3 mm LiChroCART® HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
Purospher®
Leistungsmerkmale
endcapped
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
17% Carbon loading
Parameter
250 bar pressure
65 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
Säule L × ID
12.5 cm × 3 mm
Oberflächenbereich
330 m2/g
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
C18 bonding phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
120 Å pore size
operating pH range
1.5-10.5
Trenntechnik
reversed phase
Lagertemp.
no temp limit
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Ultrareines Kieselgel (99,999 %) für hervorragende Peak-Symmetrie
- Starke Trennwirkung
- Reproduzierbare Ergebnisse zwischen Durchläufen und Chargen
- Beste Gesamtleistung gemäß Tanaka
- Ausgezeichnete pH-Stabilität von 1,5 bis 10,5
- Kein Kollaps in stark wässrigen mobilen Phasen
- Gute Eignung für LC-MS-Anwendungen
Hinweis zur Analyse
Theoretische Bodenzahl (N/m) (Toluol): ≥ 80.000
Symmetrie (Toluol): 0,8–1,4
k′-Wert (Toluol): ≥ 1,5