Merck
1.50168
Supelco
Purospher® RP-18 endcapped (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 125 mm x 4 mm LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
Synonym(e):
Purospher® RP-18 mit Endcapping (5 µm)
Größe auswählen
1 UNIT
CHF 1’010.00
CHF 1’010.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 UNIT
CHF 1’010.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41115709
NACRES:
SB.52
CHF 1’010.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Produktbezeichnung
Purospher® RP-18, endcapped (5 µm) LiChroCART 125-4, L × I.D. 125 mm x 4 mm LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
Purospher®
Leistungsmerkmale
endcapped
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
18% Carbon loading
Parameter
250 bar pressure
65 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
Säule L × ID
12.5 cm × 4 mm
Oberflächenbereich
350 m2/g
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
C18 bonding phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
120 Å pore size
Betriebs-pH-Wert
2-7.5
Trenntechnik
reversed phase
Lagertemp.
no temp limit
Allgemeine Beschreibung
HPLC-Kartusche Der Anschluss an das HPLC-System erfolgt über den manu-CART-NT-Kartuschenhalter (1.51486).
Anwendung
  • Quantification of Lipophilicity of 1,2,4-Triazoles Using Micellar Chromatography: In dieser Studie werden Purospher®-STAR-RP-8-Säulen (5 µm) mit Endcapping in der mizellaren Chromatographie verwendet, um die Lipophilität von 1,2,4-Triazolen zu quantifizieren. Die Forschungsarbeit zeigt die Wirksamkeit von Purospher®-STAR-RP-8-Säulen bei der Trennung und Analyse lipophiler Verbindungen und unterstreicht ihre Anwendung in der detaillierten Analyse von Triazolderivaten, die in der pharmazeutischen Chemie von Bedeutung sind (Janicka et al., 2012).
Hinweis zur Analyse
Druck: ≤ 70 bar
Theoretische Bodenzahl (N/m) (Toluol): ≥ 65000
Symmetrie (Toluol): 0,8 - 1,4
k′-Wert (Toluol): ≤ 3,0
Rechtliche Hinweise
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MANUCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Purospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany