1.50144
Purospher® RP-18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 250 mm x 4 mm LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Synonym(e):
Purospher® RP-18 (5 µm)
Größe auswählen
CHF 1’060.00
Voraussichtliches Versanddatum28. März 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 1’060.00
Voraussichtliches Versanddatum28. März 2025
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Purospher® RP-18 (5 µm) LiChroCART™ 250-4, L × I.D. 250 mm x 4 mm LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
Purospher®
Leistungsmerkmale
endcapped: no
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
18.5% Carbon loading
Parameter
250 bar pressure
65 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Medium)
Säule L × ID
25 cm × 4 mm
Oberflächenbereich
500 m2/g
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
C18 bonding phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
90 Å pore size
Betriebs-pH-Wert
2-7.5
Trenntechnik
reversed phase
Lagertemp.
no temp limit
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Theoretische Bodenzahl (N/m) (Toluol): ≥ 70000
Symmetrie (Toluol): 0,8–1,4
k′-Wert (Toluol): ≥ 1,0