Merck
58298C40
Supelco
SUPELCOSIL LC-18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4 mm, HPLC Column
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
SUPELCOSIL LC-18-HPLC-Säule, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4 mm
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
SUPELCOSIL
Leistungsmerkmale
endcapped
Hersteller/Markenname
SUPELCOSIL
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
11.0% carbon loading
Parameter
≤70 °C temp. limit
400 bar pressure (5801 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
25 cm × 4 mm
Oberflächenbereich
170 m2/g
Oberflächendeckung
surface coverage 3.1 μmol/m2
Matrix
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
C18 (octadecyl) phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
120 Å
pH-Wert
2-7.5
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Eine vielfach verwendete hydrophobe C18-Phase, die eine hohe Retention und gute Peakform für eine Vielzahl an Verbindungen liefert.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Vorsäulenkartusche
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)