1468500006
Tryptone Azolectin (TAT) Broth
bottle of 190 mL
Synonym(e):
Casein Lecithin Tween Broth, Casein Peptone Lecithin Polysorbate, TAT Broth, Tryptic Soy Lecithin Polysorbate Broth, Tryptic Soya Lecithin Polysorbate Broth
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
EP
JP 4.06
USP
Sterilität
sterile; autoclaved
Form
liquid
Leistungsmerkmale
ready-to-use
Verpackung
bottle of 190 mL
pH-Wert
7.1±0.2 (25 °C)
Anwendung(en)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
Lagertemp.
2-25°C
Eignung
nonselective for
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Rechtliche Hinweise
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable