Wichtige Dokumente
1.46495
Millipore
Casein-Pepton-Lecithin-Polysorbat-Bouillon
ready-to-use, bottle volume 90 mL , filling volume
Synonym(e):
Casein-Pepton-Lecithin-Polysorbat, TAT-Bouillon, tryptische Soja-Lecithin-Polysorbat-Bouillon, Trypton-Soja-Lecithin-Polysorbat-Bouillon, Casein-Lecithin-Tween-Bouillon
About This Item
UNSPSC-Code:
41106200
NACRES:
NA.74
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Agentur
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Qualitätsniveau
Beschreibung
Suitable for diluting pharmaceutical and cosmetic products for microbial count determination
Sterilität
sterile; autoclaved
Form
liquid (ready-to-use)
Leistungsmerkmale
closure type (screw cap with septum)
ready-to-use
Verpackung
pkg of 90 mL (in 125 ml bottle with blue screw cap and 3 loci (10 bottles per box))
bottle of
Methode(n)
direct inoculation: suitable
sterile filtration: suitable
Flaschenkapazität
125 mL
Flaschenvolumen
90 mL , filling volume
pH-Wert
7.1
Anwendung(en)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
Komponenten
tween
lecithin
Lagertemp.
2-25°C
Eignung
nonselective for
Allgemeine Beschreibung
Casein-Pepton-Lecithin-Polysorbat-Bouillon enthält relativ viel Casein-Pepton, das optimale Bedingungen für die Sporenkeimung und Regeneration von Mikroorganismen bereitstellt. Die neutralisierenden Additive kehren die wachstumshemmende Wirkung der meisten Desinfektionsmittel und Antiseptika um. Lecithin aus Soja inaktiviert Cetrimid, Chlorhexidin, chlorierte Phenole, Dequaliniumacetat und Polymyxin B. Polysorbat (Tween®) 20 inaktiviert Phenole, Phenolderivate, Benzoesäure, p-Hydroxybenzoesäure und deren Ester. Die Kombination aus Lecithin und Polysorbat (Tween ®) 20 inaktiviert viele antimikrobielle Verbindungen wie quaternäre Ammonium- und Phosphoniumverbindungen.
Anwendung
Casein-Pepton-Lecithin-Polysorbat-Bouillon (TAT-Bouillon) wird zum Verdünnen von Proben aus pharmazeutischen, kosmetischen und anderen Rohstoffen oder Endprodukten verwendet, wenn die Keimzahl bestimmt wird.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Unsere gebrauchsfertigen Medien bieten höchste Qualität und Testzuverlässigkeit. Sie wurden formuliert und getestet, um die Anforderungen der Pharmakopöe zu erfüllen. Unsere Medien werden in einem nach ISO 9001 umgebungskontrollierten Produktionszentrum hergestellt. Jede Charge wird einem strengen Qualitätskontrollverfahren (QC) unterzogen, einschließlich pH-Wert-, Sterilitäts- und Wachstumsförderungstests. Unser Herstellungsverfahren gewährleistet die höchste Klarheit für unsere Medien und Spüllösungen; dadurch verbessert es die Präzision und verringert das Risiko einer falschen Interpretation und falscher Ergebnisse signifikant.
Rechtliche Hinweise
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1