Merck
1.46465
Millipore
Hefeextrakt-Glucose-Chloramphenicol-Agar
Determination of the colony count of yeasts and molds in dairy and other food products
Synonym(e):
YG-Agar mit Chloramphenicol
About This Item
UNSPSC-Code:
41106227
NACRES:
NA.74
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
ready-to-use
Verpackung
pkg of (200 ml in 250 ml bottle with blue screw cap and 3 loci (6 bottles per box))
pH-Wert
6.6 ( in H2O)
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
2-25°C
Eignung
molds
yeasts
Allgemeine Beschreibung
Hefeextrakt-Glucose-Chloramphenicol-Agar (YGC-Agar) eignet sich für die Bestimmung der Koloniezahl von Hefen und Schimmelpilzen in Lebensmittel- und Getränkeprodukten. Aus dem Hefeextrakt stammen die nötigen Kohlenstoff- und Stickstoffverbindungen, Vitamine und Spurenelemente für das Wachstum von Mikroorganismen. Glucose dient ebenfalls als Kohlenstoff- und Energiequelle; ihre hohe Konzentration fördert das Pilzwachstum und hemmt gleichzeitig das Wachstum von Bakterien. Chloramphenicol hemmt die begleitende Bakterienflora. Der neutrale pH-Wert erleichtert das Wachstum von gestressten Hefen und Schimmelpilzen.
Anwendung
Hefeextrakt-Glucose-Chloramphenicol-Agar (YGC-Agar) eignet sich für die Bestimmung der Koloniezahl von Hefen und Schimmelpilzen in Lebensmittel- und Getränkeprodukten.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2