Merck
1.46004
Millipore
Trypton-Soja-Agar Sedimentationsplatte
EP, USP, ICR plate for long incubation period, sterile; aseptically filled, plate diam. 90 mm, suitable for air monitoring
Synonym(e):
Trypton-Soja-Agar – gebrauchsfertige Absetzplatten, CASO-Agar, Casein-Soja-Pepton-Agar, TSA
About This Item
UNSPSC-Code:
41106217
NACRES:
NA.74
Materialien
polystyrene plate
Qualitätsniveau
Agentur
EP
USP
Sterilität
sterile; aseptically filled
Form
plate (ready-to-use)
Leistungsmerkmale
ready-to-use
Plattendurchm.
90 mm
pH-Wert
7.3 ( in H2O)
Anwendung(en)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
Kompatibilität
for use with MAS-100®
Lagertemp.
15-25°C
Eignung
bacteria
fungi
Allgemeine Beschreibung
Trypton-Soja-Agar - in 90-mm-Sedimentationsplatten mit 30 ml Füllvolumen für die Langzeitinkubation wurden zur Bestimmung der Gesamtzahl aerober Mikroorganismen in der Luft durch aktives oder passives Luftmonitoring sowie für Fingerabdrücke des Personals in kontrollierten Bereichen entwickelt.
TSA-Medium wird zur Kultivierung und Isolierung vieler Bakterien, Hefen und Schimmelpilze verwendet. Die Formulierung enthält eine Kombination von Casein und Soja-Peptonen und liefert organischen Stickstoff, insbesondere Aminosäuren und längerkettige Peptide. Natriumchlorid hält das osmotische Gleichgewicht aufrecht.
Anwendung
Trypton-Soja-Agar in 90-mm-Sedimentationsplatten wurden zur Bestimmung der Gesamtzahl aerober Mikroorganismen in der Luft durch aktives oder passives Luftmonitoring sowie für Fingerabdrücke des Personals in kontrollierten Bereichen entwickelt.
Rechtliche Hinweise
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
Verwandter Inhalt
Settle plates for isolators and critical cleanrooms