Merck
1.46069
Millipore
Trypton-Soja-Agar – gebrauchsfertige Absetzplatten
Tween®, Histidine, Sodium thiosulfate, Lecithin, ICR plate, sterile; irradiated, plate diam. × volume 90 mm × 30 mL, suitable for air monitoring
Synonym(e):
TSA, Sojabohnen-Caseinaufschluss-Agar
About This Item
UNSPSC-Code:
41106217
NACRES:
NA.74
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
polystyrene plate
Qualitätsniveau
Agentur
EP
USP
Sterilität
sterile; irradiated
Form
plate (ready-to-use)
Leistungsmerkmale
ready-to-use
Zusammensetzung
Histidine
Lecithin
Sodium thiosulfate
Tween®
Plattendurchm. × Volumen
90 mm × 30 mL
pH-Wert
7.3 ( in H2O)
Anwendung(en)
air monitoring
pharmaceutical
Kompatibilität
for use with MAS-100®
Lagertemp.
2-25°C
Eignung
bacteria
fungi
Allgemeine Beschreibung
Trypton-Soja-Agar+ LTHTh - ICR in 90-mm-Sedimentationsplatten (nicht verschließbar) wurden zur Bestimmung der Gesamtzahl aerober Mikroorganismen in der Luft durch aktives oder passives Luftmonitoring sowie für Fingerabdrücke des Personals in Isolatoren und Reinräumen mit steriler Produktion entwickelt. Es ist ein Komplexmedium zur Kultivierung und Isolierung vieler Bakterien, Hefen und Schimmelpilze. Die Formulierung des Soja-Casein-Pepton-Mediums enthält eine Kombination von Casein und Soja-Peptonen und liefert organischen Stickstoff, insbesondere Aminosäuren und längerkettige Peptide. Das osmotische Gleichgewicht wird durch Natriumchlorid aufrechterhalten und das Medium enthält zusätzlich Pyruvat, um eine effiziente Neutralisierung von Wasserstoffperoxidrückständen zu gewährleisten. Lecithin, Polysorbat 80 (Tween®), Histidin und Natriumthiosulfat sind Neutralisationsmittel (Enthemmer), um möglicherweise vorhandene Reste von Desinfektionsmitteln mit Wirkstoffen wie Alkohol (70 % Ethanol oder Isopropanol), Aldehyd, Dichlorisocyanurat, Glucoprotamin, Peressigsäure, Phenolen, Biguaniden und quartären Ammoniumverbindungen zu inaktivieren.
Anwendung
Trypton-Soja-Agar (TSA, Soja-Casein-Pepton-Agar) ist ein Komplexmedium zur Kultivierung und Isolierung vieler Bakterien, Hefen und Schimmelpilze. Das Medium wird für das Umfeldmonitoring durch Bestimmung der Gesamtzahl aerober Mikroorganismen in der Luft durch aktives oder passives Luftmonitoring sowie für Fingerabdrücke des Personals in Isolatoren und Reinräumen angewendet.
Rechtliche Hinweise
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Microbial monitoring; environmental monitoring; interim storage; ICR contact plates; contact plates; TSA w. LTHThio Contact ICR+
Verwandter Inhalt
Settle plates for isolators and critical cleanrooms