Wichtige Dokumente
14-529-M
Sigma-Aldrich
ABL-Protein, aktiv, 10 µg
Active, N-terminal His6-tagged recombinant human Abl, residues 27-end, for use in Kinase Assays.
Größe auswählen
10 μG
CHF 548.00
250 μG
CHF 3’530.00
CHF 548.00
Voraussichtliches Versanddatum12. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 μG
CHF 548.00
250 μG
CHF 3’530.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
CHF 548.00
Voraussichtliches Versanddatum12. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Mol-Gew.
Mw 121 kDa
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Allgemeine Beschreibung
N-terminales His6-markiertes rekombinantes Human-ABL, Reste 27-Ende
Produktquelle: durch Baculovirus in Sf21-Insektenzellen exprimiert
Anwendung
Forschungskategorie
Stoffwechsel
Entzündung und Immunologie
Forschungsunterkategorie
Fettleibigkeit
Stoffwechselerkrankungen
Osteoporose
Arthritis
Biochem./physiol. Wirkung
Ziel-Unterfamilie: TK
Zielprotein: ABL
Verpackung
Auch in 250μg-Größe erhältlich, Kat.-Nr.14-529M - Preis und Verfügbarkeit bitte telefonisch erfragen.
Qualität
routinemäßig beurteilt mittels Phosphorylierung von Abltide
Physikalische Form
Ni2+/NTA-Agarose
Lagerung und Haltbarkeit
6 Monate bei -70 °C
Sonstige Hinweise
Spezifische Aktivitätsdaten entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat, das jeder Charge dieses Enzyms beiliegt.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable