81497
Poly(methylmethacrylat)
analytical standard, for GPC, 10,000
Synonym(e):
PMMA, Polymethacrylsäuremethylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
for GPC
Qualitätsniveau
Selbstzündungstemp.
580 °F
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Mol-Gew.
Mn ~10400
Mp ~10900
Mw ~10900
Methode(n)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Löslichkeit
H2O: insoluble
Dichte
1.200 g/cm3
Mw/Mn
~1.05
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C5H9O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1-3H3
InChIKey
PMAMJWJDBDSDHV-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?