Merck
125154
Millipore
Fractogel® EMD COO- (M)
RoboColumn Fractogel® COO (M), volume 0.6 mL, prepacked column
Synonym(e):
RoboColumn Fractogel® COO (M) 0.6ml
Größe auswählen
8 PKG
CHF 363.00
CHF 363.00
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
8 PKG
CHF 363.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
CHF 363.00
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
ligand
(Carboxyethyl)
Qualitätsniveau
Materialien
polypropylene housing
Produktlinie
Fractogel®
Form
prepacked column
Parameter
≤8 bar pressure
~300 cm/hr max. flow rate
Säule ID × L
5 mm × 30 mm
Volumen
0.6 mL
Aktive Matrixgruppe
Methacrylate
Mittlere Partikelgröße
40-90 μm
Kapazität
~100 mL, resin binding capacity
Anwendung(en)
mAb
recombinant protein
vaccine development
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
no temp limit
Allgemeine Beschreibung
5 x 30mm
Rechtliche Hinweise
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany