1.25163
Eshmuno® A-Harz
RoboColumn Eshmuno® A, volume 0.6 mL, prepacked column
Synonym(e):
RoboColumn Eshmuno® A, 0.6ml
Größe auswählen
CHF 363.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 363.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Empfohlene Produkte
ligand
protein A
Qualitätsniveau
Produktlinie
Eshmuno®
Form
prepacked column
Hersteller/Markenname
Eshmuno®
Parameter
≤8 bar pressure
~500 cm/hr max. flow rate
Säulendurchm. × L
5 mm × 30 mm
Volumen
0.6 mL
Aktive Matrixgruppe
Polyvinyl Ether
Mittlere Partikelgröße
50 μm
Kapazität
~40-55 mg/mL, resin binding capacity((3-6 min RT))
Anwendung(en)
mAb
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Intensify processes resulting in High Binding Capacity, Superior Flow Capability, and Excellent HCP reduction.
- Determine the products purity with a more consistent viral clearance, increased aggregate removal, reduced fab finding and low leached Protein A.
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Verwandter Inhalt
Learn more on mAb downstream processing, more specifically affinity chromatography and the relevant associated products.