1.20595
CSB Selective Supplement (Vancomycin)
Synonym(e):
CSB Selective Supplement (Vancomycin)
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
ISO
Qualitätsniveau
Form
lyophilized powder
pH-Wert
2.5-4.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
Cronobacter spp.
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
The new EN ISO 22964:2017 standard specifies a horizontal method for the detection of Cronobacter spp. in food, animal feed and environmental samples.