1.16732
Nitrite Test Strips, reflectometric
0.03-1.00 g/L (NO₂⁻), REFLECTOQUANT®, for use with RQflex® 20
Synonym(e):
Nitrite chemical test strips, Nitrite test strip for instrument reader
Größe auswählen
CHF 96.20
Voraussichtliches Versanddatum17. März 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 96.20
Voraussichtliches Versanddatum17. März 2025
Empfohlene Produkte
product name
Nitrite Test, reflectometric, 0.03-1.00 g/L (NO2-), for use with REFLECTOQUANT®
Beschreibung
quantitative
Qualitätsniveau
spezifische(r) Analyt(en)
nitrite
Eignung der Reaktion
reactivity: amine reactive
Messbereich
0.03-1.00 g/L (NO2-)
Kompatibilität
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
Nachweisverfahren
reflectometric
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Gehalt
- Standard 1:
0.09 - 0.11 g/l
- Standard 2: 0.45 - 0.55 g/l
- Standard 3: 0.72 - 0.88 g/l
Rechtliche Hinweise
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable