Wichtige Dokumente
1.15226
Millipore
N-(2-ACETAMIDO)-2-AMINOETHANESULFONIC ACID BUFFER SUBSTANCE ACES
About This Item
UNSPSC-Code:
12161703
NACRES:
NA.25
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable