110205
(±)-Propylenoxid
ReagentPlus®, ≥99%
Synonym(e):
(±)-Methyloxiran, 1,2-Epoxypropan
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
2 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
29.43 psi ( 55 °C)
8.59 psi ( 20 °C)
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
≥99%
Selbstzündungstemp.
1378 °F
Expl.-Gr.
37 %
Brechungsindex
n20/D 1.366 (lit.)
bp
34 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−112 °C (lit.)
Dichte
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1CO1
InChI
1S/C3H6O/c1-3-2-4-3/h3H,2H2,1H3
InChIKey
GOOHAUXETOMSMM-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-36.4 °F - Equilibrium method
Flammpunkt (°C)
-38 °C - Equilibrium method
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles