Aussehen: gelblich braune, transparente Kügelchen Austauschkapazität: ≥ 1,7 mol/l Austauschkapazität (berechnet auf getrocknete Substanz): 4,5–5 Wasser (nach Karl Fischer): 50–60
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable