1.14410
Silicate (Silicic Acid) Test Kit, colorimetric
0.01-0.25 mg/L (Si), 0.02-0.53 mg/L (SiO₂), MQuant®
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Silikat(Kieselsäure)-Test, colorimetric, 0.01-0.25 mg/L (Si), 0.02-0.53 mg/L (SiO2), for use with MCOLORTEST®
spezifische(r) Analyt(en)
silicate
Qualitätsniveau
Messbereich
0.01-0.25 mg/L (Si)
0.02-0.53 mg/L (SiO2)
Kompatibilität
for use with MCOLORTEST®
Nachweisverfahren
colorimetric
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
- Grundwasser, Oberflächenwasser und Meerwasser
- Trinkwasser und Mineralwasser
- Nutz- und Prozesswasser
- Kesselwasser und Kesselspeisewasser
- Abwasser und Sickerwasser
Methode
In schwefelhaltiger Lösung reagieren Silikationen mit Molybdationen, um gelbe Heteropolysäure zu bilden. Diese wird zu Silicomolybdänblau reduziert. Die Silikatkonzentration kann semiquantitativ durch einen Sichtvergleich der Farbe der Messlösung mit den Farbfeldern der Farbscheibe gemessen werden. Die einzigartige Brillanz des Drucks und die feine Farbskaleneinteilung ermöglichen präzise Analysen selbst am unteren Ende des Konzentrationsbereichs.
Durch die langen Teströhrchen kann ein sensibler Messbereich abgedeckt werden.
Unter Verwendung der Nachfüllpackung 1.18323, die alle Reagenzien enthält, kann das Original-Testkit sehr lang verwendet werden, wodurch es ein besonders kostengünstiges und ökologisches System ist.
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable